Learn More
Pyrazin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509894
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
290-37-9
C4H4N2
80.09
KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
1,4-diazine, p-diazine, paradiazine, piazine, 1,4-diazabenzene, pyrazin, ccris 1331, 1,4-diazin, mixture, mu-pyrazine;
9261
CHEBI:30953
Pyrazin
C1=CN=CC=N1
290-37-9
C4H4N2
80.09
KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
1,4-diazine, p-diazine, paradiazine, piazine, 1,4-diazabenzene, pyrazin, ccris 1331, 1,4-diazin, mixture, mu-pyrazine;
9261
CHEBI:30953
Pyrazin
C1=CN=CC=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyrazine
Schmelzpunkt 52.0°C to 56.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 115.0°C to 116.0°C
Flammpunkt 55°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 23,91
Merck Index 15,8068
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formelmasse 80.09
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.