Learn More
Pyrazolam 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460814
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30460814 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30460814 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP1441.0001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazolam
CAS 39243-02-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pyrazolam
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C16 H12 Br N5
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 4H-[1,2,4]Triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine, 8-bromo-1-methyl-6-(2-pyridinyl)-, Pyrazolam
InChI-Formel InChI=1S/C16H12BrN5/c1-10-20-21-15-9-19-16(13-4-2-3-7-18-13)12-8-11(17)5-6-14(12)22(10)15/h2-8H,9H2,1H3
Lösungstyp Single Solution
SMILES Cc1nnc2CN=C(c3ccccn3)c4cc(Br)ccc4n12
IUPAC-Name 8-Brom-1-methyl-6-pyridin-2-yl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 354.2
Menge 1 mL
Formelmasse 353.0276 g/mol