Learn More
Pyrazole N-Demethyl Sildenafil-d3, TRC
Artikelnummer. 30415586
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30415586 10 mg 10 Milligramm
30423943 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30415586 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP84280210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185044-03-4
Summenformel C21H25D3N6O4S
Molekulargewicht (g/mol) 463.57
Synonym 1-[[3-(4,7-Dihydroxy-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl-4- ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-(methyl-d3)piperazine, Desmethylsildenafil-d3
SMILES O=S(N1CCN(C([2H])([2H])[2H])CC1)(C2=CC=C(OCC)C(C3=NC(C(CCC)=NN4)=C4C(N3)=O)=C2)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazole N-Demethyl Sildenafil-d3
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-16-18-19(25-24-16)21(28)23-20(22-18)15-13-14(7-8-17(15)31-5-2)32(29,30)27-11-9-26(3)10-12-27/h7-8,13H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,24,25)(H,22,23,28)/i3D3
Formelmasse 463.2081