Learn More
Pyrazol-[1,5-a]-pyridin-7-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7033064
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
362661-83-4
C8H6N2O
146.149
MFCD06739029
SGNBVQKSJWCGOJ-UHFFFAOYSA-N
pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carboxaldehyde, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-7-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carboxaldehyde 9ci, pyrazolo 1,5-alpha pyridine-7-carboxaldehyde
10866474
Pyrazolo[1,5-a]Pyridin-7-Carbaldehyd
C1=CC2=CC=NN2C(=C1)C=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
362661-83-4
C8H6N2O
146.149
MFCD06739029
SGNBVQKSJWCGOJ-UHFFFAOYSA-N
pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carboxaldehyde, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-7-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carboxaldehyde 9ci, pyrazolo 1,5-alpha pyridine-7-carboxaldehyde
10866474
Pyrazolo[1,5-a]Pyridin-7-Carbaldehyd
C1=CC2=CC=NN2C(=C1)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Menge 250 mg
Formelmasse 146.15
Reinheit (%) 97%