Learn More
Pyrazol-[1,5-a]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052528
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
274-56-6
C7H6N2
118.14
MFCD08752622
DVUBDHRTVYLIPA-UHFFFAOYSA-N
pyrazolo 1,5-a pyridine, 3-azaindoline, pyrazolo 2,3-a pyridine, pyrazolo 1,5-a-pyridine, 3-azaindolizine, pyrazolo 1,5-apyridine, h-pyrazolo 1,5-a pyridine
67507
Pyrazolo[1,5-a]Pyridin
C1=NN2C=CC=CC2=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
274-56-6
C7H6N2
118.14
MFCD08752622
DVUBDHRTVYLIPA-UHFFFAOYSA-N
pyrazolo 1,5-a pyridine, 3-azaindoline, pyrazolo 2,3-a pyridine, pyrazolo 1,5-a-pyridine, 3-azaindolizine, pyrazolo 1,5-apyridine, h-pyrazolo 1,5-a pyridine
67507
Pyrazolo[1,5-a]Pyridin
C1=NN2C=CC=CC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Farbe Braun oder farblos bis Rot
Siedepunkt 37°C to 39°C (0.2 mmHg)
Brechungsindex 1.6075
Menge 250 mg
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig