Learn More
Pyren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737281
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
129-00-0
C16H10
202.25
MFCD00004136
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyrene
31423
CHEBI:39106
Pyren
C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
129-00-0
C16H10
202.25
MFCD00004136
BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyrene
31423
CHEBI:39106
Pyren
C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyrene
Schmelzpunkt 148°C to 152°C
Farbe Grün-Gelb bis Gelb
Siedepunkt 393°C
Flammpunkt 210°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 05,693
Fieser 04,414
Merck Index 15,8074
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene and toluene,slightly soluble in carbon tetrachloride
Formelmasse 202.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.