Learn More
Pyrethrin 2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyrethrin II |
| CAS | 121-29-9 |
| Summenformel | C22 H28 O5 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Cyclopropanecarboxylic acid','3-[(1E)-3-methoxy-2-methyl-3-oxo-1-propen-1-yl]-2,2-dimethyl-','(1S)-2-methyl-4-oxo-3-(2Z)-2,4-pentadien-1-yl-2-cyclopenten-1-yl ester','(1R,3R)-, Cyclopropanecarboxylic acid','3-[(1E)-3-methoxy-2-methyl-3-oxo-1-propenyl]-2,2-dimethyl-','(1S)-2-methyl-4-oxo-3-(2Z)-2,4-pentadienyl-2-cyclopenten-1-yl ester','(1R,3R)- (9CI), Pyrethrin II (6CI), (+)-Pyrethronyl (+)-pyrethrate, Biospray S, Pyrethrin, Pyrethrin 2, Pyrethrum mist |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H28O5/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8-,13-11+/t16-,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)\C(=C\[C@@H]1[C@@H](C(=O)O[C@H]2CC(=O)C(=C2C)C\C=C/C=C)C1(C)C)\C |
| IUPAC-Name | [(1S)-2-Methyl-4-oxo-3-[(2Z)-penta-2,4-dienyl]cyclopent-2-en-1-yl] (1R,3R)-3-[(E)-3-Methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropan-1-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 372.45 |
| Formelmasse | 372.1937 |