Learn More
Pyrethroid hydrolase Ces2e Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18412139 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18412139 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18412139 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306082MFV500
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Pyrethroid hydrolase Ces2e Polyclonal antibody specifically detects Pyrethroid hydrolase Ces2e in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Pyrethroid hydrolase Ces2e
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 9030624L02Rik, ACH M1;CE-2;CES 2;CES2;CES2A1;ces2A3;Ces2c;Ces2e;ICE;PCE-2, carboxylesterase 5, carboxylic ester hydrolase, Ces5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Pyrethroid hydrolase Ces2e (Accession#: NP_766347.1; Met1-His556)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 234673
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG