Learn More
Pyrex™ Büchner-Filtertrichter aus Glas, 30 mm Durchmesser
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Der Pyrex™ 30 mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht. Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
218.00 € - 1120.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 35 ml |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Stiel | 8 mm |
Material | Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas |
Höhe (metrisch) | 160 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur bequemen Filtration von Lösungen |
Produktcode | Marke | Porosität | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11971025
|
Pyrex
3620/06 |
3 | 16 bis 40 μm |
255.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12633212
|
Pyrex
3620/02 |
1 | 100 bis 160 μm |
218.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12643212
|
Pyrex
3620/04 |
2 | 40 bis 100 μm |
255.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11981548
|
Pyrex
3620/08 |
4 | 100 bis 160 μm |
255.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15537710
|
Pyrex
3620/10 |
5 | 1,0 bis 1,6 μm |
1120.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ 30mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht.Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
- Umfangreiches Sortiment an Büchner-Filtertrichtern mit integrierten Sinterglasscheiben
- Scheiben und Trichtergehäuse aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Glas
- Für die praktische Filtration von Lösungen - Kein Filterpapier erforderlich - Hohe Beständigkeit gegen die meisten korrosiven Reagenzien, einschließlich Ammoniak und konzentrierter Schwefelsäure
- Verschiedene Scheibendurchmesser und Porositäten
Spezifikation
35 ml | |
Pyrex Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
Zur bequemen Filtration von Lösungen | |
Integrierte Filterplatte, Scheibe aus Sinterglas | |
Büchner Filter Trichter |
8 mm | |
160 mm | |
30 mm | |
100 mm |