Learn More
Pyrex™ Absaugflasche mit seitlichem Schliffanschluss
Beschreibung
Aus Borosilikatglas.
- Geschliffene Seitenhülse (Größe 29/32) zum Anschluss von Absperrhähnen
- Ungeschliffener oberer Hals zur Aufnahme von Gummistopfen
Compliance
ISO 4796
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 44 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 318 mm |
| Produkttyp | Saugflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 181 mm |