Learn More
Pyrex™ Kulturflasche aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 12594907
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Außendurchmesser (metrisch):
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
2 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
12594907 1000 ml 131 mm 2 Stück
12143112 2000 ml 166 mm 1 Stück
12514917 250 ml 85 mm 10 Stück
12504917 500 ml 105 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12594907 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1135/26D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für den Einsatz zur Vorbereitung von Kulturen
  • Kompatibel mit Schüttlern
  • Langer, randloser Schlauchhals für Verschlüsse
  • Hergestellt aus Pyrex Borosilikatglas mit weißer Emaillierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals 38 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 229 mm
Anzahl pro Packung 2
Produkttyp Kulturkolben
Form Konisch
Bodenform Flach
Außendurchmesser (metrisch) 131 mm