Learn More
Pyrex™ Zylindrischer Kolben aus Borosilikatglas, konisch
Ideal für Fermentierungs- und Kulturarbeiten
220.00 € - 1425.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12663262
|
Pyrex
1190/04M |
125 ml | 97 mm | 60 mm |
220.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15527680
|
Pyrex
1190/02M |
60 ml | 70 mm | 45 mm |
1030.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15537680
|
Pyrex
1190/06M |
250 ml | 130 mm | 69 mm |
1425.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15527960
|
Pyrex
S/3L5895 |
500 ml | 70 mm | 90 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für effektive Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
- Mit weißem Beschriftungsfeld aus Emaille
- Autoklavierbar
Spezifikation
Borosilikatglas |