Learn More
Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Schliffhülse
Artikelnummer. 12622062
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Standard-Konusverbindung:
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung unitSize
12622062 250 ml 29/32 10 Stück
12463431 500 ml 29/32 10 Stück
12453431 250 ml 24/29 10 Stück
15597660 50 mL 19/26 20 Stück
15507670 100 mL 29/32 20 Stück
15517670 1000 mL 29/32 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12622062 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1132/15
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glas-Erlenmyerkolben eignen sich zum Züchten von Kulturen und Lagern anderer Laborreagenzien. Der Erlenmeyerkolben aus Pyrex™-Borosilikatglas mit QuickFit™-Glassockel ist robust und in verschiedenen Größen erhältlich.
Glas-Erlenmyerkolben eignen sich zum Züchten von Kulturen und Lagern anderer Laborreagenzien. Der Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit QuickFit™ Die Glasfassung ist robust und in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Entspricht ISO 4797
  • Konischer Kolben mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
  • Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Erlenmeyerkolben Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion
  • Graduierungen und Markierungspunkt aus weißem Email
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12387
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Graduierungen Ja
Höhe (metrisch) 130 mm
Form Konisch
Standard-Konusverbindung 29/32
Beschriftungsfläche Ja
Graduated Ja
Außendurchmesser (metrisch) 85 mm