Learn More
Pyrex™ Borosilikatglasflaschen mit Schwallblechen und langem Hals
Product Code. 15557670
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Außendurchmesser (metrisch):
82 mm
101 mm
128 mm
166 mm
Höhe (metrisch):
155 mm
193 mm
222 mm
300 mm
Unit Size:
10 Stück
20 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15557670 250 ml 82 mm 155 mm 20 Stück
15577670 1000 ml 128 mm 222 mm 10 Stück
15567670 500 ml 101 mm 193 mm 20 Stück
15587670 2000 ml 166 mm 300 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15557670 Supplier Pyrex Supplier No. 1141/08
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Ideal für die aerobe Mikrobiologie und Zellkulturen
  • Vier äquidistante Schikanen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung bei der Verwendung mit kompatiblen Orbitalschüttlern.
  • Aus Pyrex Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
  • Geeignet für wiederholte Autoklavzyklen bei 121 °C
  • Die Kolben werden ohne Verschlüsse geliefert. Diese müssen separat bestellt werden.
  • Kompatibel entweder mit blauen Aluminiumverschlüssen 4550/38M oder mit transparenten Polypropylenverschlüssen 4540/38P
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Außendurchmesser (metrisch) Hals 38 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aerobe Mikrobiologie und Zellkultur
Höhe (metrisch) 155 mm
Flaschenhalstyp Delong
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bodenform Konisch
Außendurchmesser (metrisch) 82 mm