Learn More
Pyrex™ Borosilikatglasflaschen mit Schwallblechen und langem Hals
Beschreibung
- Vier äquidistante Schikanen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung bei der Verwendung mit kompatiblen Orbitalschüttlern.
- Aus Pyrex Borosilikatglas für höchste chemische und thermische Beständigkeit
- Geeignet für wiederholte Autoklavzyklen bei 121 °C
- Die Kolben werden ohne Verschlüsse geliefert. Diese müssen separat bestellt werden.
- Kompatibel entweder mit blauen Aluminiumverschlüssen 4550/38M oder mit transparenten Polypropylenverschlüssen 4540/38P
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 38 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aerobe Mikrobiologie und Zellkultur |
| Höhe (metrisch) | 222 mm |
| Flaschenhalstyp | Delong |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Bodenform | Konisch |
| Außendurchmesser (metrisch) | 128 mm |