Learn More
Pyrex™ Hohlstopfen, geblasen, aus Borosilikatglas
Die hohlgeblasenen Quickfit™ Glasartikel bestechen durch Buchsen aus geschliffenem Glas in C-Länge.
Marke:  Quickfit 2595/01M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11347804
  • 173.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 01-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für den Gebrauch mit Quickfit™ Verbindungsglasartikeln und anderen Glasartikeln geeignet, die die kürzeren „C“-Länge-Buchsen aus geschliffenem Glas besitzen
  • Alle Quickfit™ Stopfen entsprechen den in ISO 383 beschriebenen Standardkonussen
  • Borosilikatglas für chemische Beständigkeit und Leistungsfähigkeit bei hohen Temperaturen
  • Hohler Aufbau zur Gewichtsreduktion
  • Sechseckiger Kopf vermeidet das Umherrollen des Stopfens und bietet einen guten Griff
  • Oberseite der Stopfens ist flach oder leicht konkav, wodurch er auf dem Endstück stehen kann und eine Kontamination der geschliffenen Oberfläche vermieden wird
Zertifizierungen
ISO 383
Spezifikation
Spezifikation
ISO 383
Konusgröße:10/13
42 mm
Hohl
Borosilikatglas
Borosilikatglas
Konisch