Learn More
Pyrex™ Hohlstopfen, geblasen, aus Borosilikatglas
Die hohlgeblasenen Quickfit™ Glasartikel bestechen durch Buchsen aus geschliffenem Glas in C-Länge.
Marke: Quickfit 2595/03M
171.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
- Ideal für den Gebrauch mit Quickfit™ Verbindungsglasartikeln und anderen Glasartikeln geeignet, die die kürzeren „C“-Länge-Buchsen aus geschliffenem Glas besitzen
- Alle Quickfit™ Stopfen entsprechen den in ISO 383 beschriebenen Standardkonussen
- Borosilikatglas für chemische Beständigkeit und Leistungsfähigkeit bei hohen Temperaturen
- Hohler Aufbau zur Gewichtsreduktion
- Sechseckiger Kopf vermeidet das Umherrollen des Stopfens und bietet einen guten Griff
- Oberseite der Stopfens ist flach oder leicht konkav, wodurch er auf dem Endstück stehen kann und eine Kontamination der geschliffenen Oberfläche vermieden wird
Zertifizierungen
ISO 383
Spezifikation
ISO 383 | |
Konusgröße:14/15 | |
50 mm | |
Hohl |
Borosilikatglas | |
Borosilikatglas | |
Konisch |