Learn More
Pyrex™ Hahn aus Borosilikatglas mit Küken
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas mit PTFE-Schlüssel gewährleistet höchste chemische Beständigkeit. Pyrex™ Absperrhähne aus Borosilikatglas mit Schlüssel gewährleisten dank ihrer Verjüngung von 1:10 sowohl Leistungsstärke als auch Anwenderfreundlichkeit
Marke: Pyrex SST103
158.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27072kg
Beschreibung
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas mit PTFE-Schlüssel gewährleistet höchste chemische Beständigkeit.Absperrhähne aus Pyrex™ Borosilikatglas mit Schlüssel gewährleisten dank ihrer Verjüngung von 1:10 sowohl Leistungsstärke als auch Anwenderfreundlichkeit.
- Fässer: Hochpoliert
- Hähne: selbstschmierend, dadurch kein Hahnfett erforderlich
- Hähne: komplett austauschbar und mit Gewindehalterung aus Kunststoff
- Lieferbar mit einfacher oder doppelter Bohrung
Spezifikation
Einzelbohrung | |
Borosilikatglas | |
Küken aus PTFE, Halteeinrichtung mit Kunststoffgewinde |
2.5 mm | |
10 mm |