Learn More
Pyrex™ Vakuum-Saugflasche aus Borosilikatglas mit seitlichem Anschluss
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 6556.Der Pyrex™ Vakuumfilterkolben aus Borosilikatglas mit Seitenarm ist dickwandig, um höhere mechanische Festigkeit zu gewährleisten; der genoppte Boden minimiert den Oberflächenabrieb.Diese Büchner-Kolben verfügen über einen integrierten Seitenarm aus Glas für flexible Schläuche mit 9 mm Bohrung, die für die Vakuumfiltration erforderlich sind.
- Büchner-Kolben für die Vakuumfiltration
- Dicke Wände sorgen für erhöhte mechanische Festigkeit
- Genieteter Sockel zur Minimierung des Oberflächenabriebs
- Mit integriertem Glasseitenarm zur Aufnahme von flexiblen Schläuchen mit 9 mm Bohrung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6556 |
| Beschreibung | Bauart: Erlenmeyer |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 60 mm |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 260 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 166 mm |
| Verschlussgröße | 57 |