Learn More
Pyrex™ Vakuum-Filternutsche aus Borosilikatglas mit Frittenboden aus Glas
Useful when conventional filter papers react with chemicals.
Marke:  Quickfit VB40/06M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19000kg
Artikelnummer. 13513880
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Büchner vacuum filtration funnel with glass sintered disc
  • Manufactured from borosilicate glass for highest resistance to chemical attack
  • Useful where conventional filter papers would be destroyed by acids and alkalis
  • With a Quickfit™ ground glass cone to allow direct filtration into Quickfit™ Büchner flasks