Learn More
Pyrex™ Vakuum-Filternutsche aus Borosilikatglas mit Frittenboden aus Glas
Nützlich, wenn herkömmliche Filterpapiere mit Chemikalien reagieren.
Marke:  Quickfit VB60/06M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18900kg
Artikelnummer. 13503880
  • 177.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • üBüchner Vakuumfiltertrichter mit gesinterter Glasscheibe
  • Aus Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen chemische Angriffe
  • Dort einsetzbar, wo herkömmliche Filterpapiere durch Säuren und Laugen zerstört werden
  • Mit einem Quickfit™ Glasschliffkonus zur direkten Filtration in Quickfit™ Büchner-Kolben
Spezifikation
Spezifikation
ISO 3585, DIN 12217, ASTM E-438
125 ml
Borosilikatglas
Geschliffener Glaskonus Quickfit™