Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Wide Neck Flat Bottom Boiling Flask
Marke:  Pyrex 1080/02M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.47000kg
Artikelnummer. 12405957
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Complies with ISO 24450
  • With wide neck to facilitate easy addition of solid samples etc
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc
  • Manufactured from Pyrex™ glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination free performance