Learn More
Pyrex™ Runde Weithals-Medienflaschen aus Borosilikatglas
Catalog Number 11353504
58.99 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21932" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
100 ml
150 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 mL
5000 ml
500 ml
50 ml
Die Konstruktion aus temperatur- und chemisch beständigem Borosilikatglas entspricht ISO 479. Die Pyrex™ Rundmedienflaschen aus Borosilikatglas mit weitem Hals verfügen über Hängeschultern für ein müheloses Ausgießen. Die weiße Graduierung und die Beschriftungsfläche gewährleisten eine einfache Volumenbestimmung. Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines auf www.scilabware.com verfügbaren Chargenzertifikates.
  • Kappe oder Ausgießring nicht im Lieferumfang der Flasche enthalten
  • Abfallender Schulterbereich für gleichmäßiges Ausgießen 
  • Graduierungen und Markierungsbereich in weiß
  • Hergestellt aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas
  • Entspricht ISO 4796
  • Bedruckt mit Rückverfolgungscode für herunterladbare Chargenidentifikation
  • Chargenzertifikat kann unter www.scilabware.com heruntergeladen werden
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 56 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3.9 in.
Höhe (metrisch) 100 mm
Produkttyp Media Bottle
Kapazität (metrisch) 100 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 3.4 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.2 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Mischung und Lagerung von Kulturmedien
Material Borosilikatglas
Menge 10 Pk.
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Closure Included Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Reusable
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund