missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Pyrex™ Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden

Bietet eine saubere, glatte Oberfläche für eine kontaminationsfreie Leistung. Die Pyrex™ Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden sind glatt ohne Graduierungsmarkierungen.

Marke:  Pyrex™ 1680/02M

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01128kg

Artikelnummer. 12863412

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Hergestellt aus chemisch inertem Pyrex™ Glas für kontaminationsfreie Leistung
  • Konische Form mit Rand
  • Zentrifugierbar bei RZB-Stärken von bis zu 3, 000
Spezifikation

Spezifikation

Nein
3000 × g
12 ml
40
Konisch
17 mm
Durchsichtig
Pyrex Borosilikatglas
110 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote