Learn More
Pyrex™ Zylinder mit Glaskörper und Plastikstand
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit. Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenfuß eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
Marke:  Pyrex 3205/06MP
16.96 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.12000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11343564
  • 17.85 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit.Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenfuß eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
  • Zylinder aus Borosilikatglas: Skala aus weißem Einbrennlack, problemlos ablesbar
  • Fuß aus Polyethylen: Absorbiert Stöße und reduziert Bruchschäden
  • Klasse B
  • Konform mit: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Ersatzfüße: separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Rund
Messzylinder
±0,5 ml
BS 604, DIN 12680, ISO 4788
25 mL
Polyethylen-Fuß
0,5 mL
Weiß
Hexagonal
Borosilikatglas
Klasse B
175 mm
Weißes Email