Learn More
Pyrex™ Zylinder mit Glaskörper und Plastikstand
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit. Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenfuß eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
16.10 € - 36.80 €
Spezifikation
Basistyp | Hexagonal |
---|---|
Skalenfarbe | Weiß |
Form | Rund |
Typ | Messzylinder |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Graduierungen | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11373564
|
Pyrex
3205/12P |
250 ml | 2 ml | 320 mm |
36.80 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10671821
|
Pyrex
3205/04MP |
10 ml | 0,2 ml | 150 mm |
16.10 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11343564
|
Pyrex
3205/06MP |
25 mL | 0,5 mL | 175 mm |
17.85 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11353564
|
Pyrex
3205/08P |
50 ml | 1 ml | 195 mm |
18.30 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11363564
|
Pyrex
3205/10P |
100 ml | 1 ml | 270 mm |
24.70 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas und Polyethylen gewährleistet Festigkeit, Stabilität und hervorragende chemische Beständigkeit.Der Pyrex™ Zylinder aus Borosilikatglas mit Polyethylenfuß eignet sich hervorragend zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
- Zylinder aus Borosilikatglas: Skala aus weißem Einbrennlack, problemlos ablesbar
- Fuß aus Polyethylen: Absorbiert Stöße und reduziert Bruchschäden
- Klasse B
- Konform mit: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Ersatzfüße: separat erhältlich
Spezifikation
Hexagonal | |
Rund | |
Borosilikatglas | |
Klasse B | |
Weißes Email |
Weiß | |
Messzylinder | |
BS 604, DIN 12680, ISO 4788 | |
Polyethylen-Fuß |