Learn More
Pyrex™ Mikrofiltertrichter mit Sinterscheibe
Artikelnummer. 10600691
Change view
Click to view available options
Porosität:
1
2
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porosität unitSize
10600691 1 5 Stück
15587720 1 20 Stück
15597720 2 10 Stück
10859580 2 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10600691 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 3780/02M
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für Filtrationen in kleinem Umfang
  • Mit Sinterscheibe mit 15 mm Durchmesser
  • Optimal für die Filtration kleiner Materialmengen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 8 ml
Durchmesser (metrisch) Stiel 8 mm
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 135 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Filtration von kleinen Materialmengen
Durchmesser (metrisch) Scheibe 15 mm
Enthält Scheibe aus Sinterglas
Länge (metrisch) Stiel 40 mm
Porosität 1
Produkttyp Mikrofiltertrichter