Learn More
Pyrex™ Mikrofiltertrichter mit Sinterscheibe
Artikelnummer. 15597720
Change view
Click to view available options
Porosität:
1
2
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porosität unitSize
15597720 2 10 Stück
15587720 1 20 Stück
10600691 1 5 Stück
10859580 2 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15597720 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 3780/04M
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ideal für Filtrationen in kleinem Umfang
  • Mit Sinterscheibe mit 15 mm Durchmesser
  • Optimal für die Filtration kleiner Materialmengen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapazität (metrisch) 8 ml
Durchmesser (metrisch) Stiel 8 mm
Material Pyrex Glas, Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 135 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Filtration von kleinen Materialmengen
Durchmesser (metrisch) Scheibe 15 mm
Enthält Scheibe aus Sinterglas
Länge (metrisch) Stiel 40 mm
Porosität 2
Produkttyp Mikrofiltertrichter
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.