Learn More
X5 75ML DIGESTION TUBE .
Designed for use with blockheaters
Marke:  Quickfit TJ75/26/3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.56000kg
Artikelnummer. 10871391
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Contains Quickfit precision-ground socket to accept air condensers
  • Manufactured from borosilicate glass for highest chemical and thermal durability