Learn More
PYREX™ PYREX™ 99449 Zellkulturröhrchen, Borosilikatglas, Rundboden
Die Konstruktion aus Borosilikatglas eignet sich für den Einsatz mit Proben, die auf austretende Stoffe von Kunststoffröhrchen empfindlich reagieren. Corning™ Pyrex™ Rundboden-Kulturröhrchen mit Schraubgewinde sind für Gewebekulturen sowie für allgemeine bakteriologische Untersuchungen vorgesehen.
Marke:  PYREX™ 99449-16X
Weitere Details : Netto-Gewicht : 15.35000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13013083
  • 97.69 € / 250 Stück
Auf Lager, versandfertig: 30
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann zuverlässig in allen Assay-Verfahren von der Zell- bis zur chemischen Analyse eingesetzt werden
  • Bestehend aus chemisch inertem Pyrex® Borosilikatglas
  • Einheitliche Boden- und Wanddicke reduzieren das Bruchrisiko durch plötzliche Temperaturwechsel und vermeidet ein Verziehen und Biegen
  • Phenolschraubverschlüsse sind mit PTFE-Einlage für die autoklave Sterilisation oder Gummieinlage für die Heißluftsterilisation (separat) lieferbar
  • Geliefert in praktischen Regalpackungsmengen
Spezifikation
Spezifikation
Gewindehals
Ideal für die Verwendung mit Proben, die auf austretende Stoffe von Kunststoffröhrchen empfindlich sind
Großpackung
Culture Tube
15 ml
16 mm
Borosilikatglas
Non-sterile
Ja
Keine
15-415
Ja
Ohne
125 mm
Rund