Learn More
Corning™ PYREX™ Serologische Einweg-Glaspipetten, einzeln verpackt
Auf “Volumenabgabe” (TD) mit Blow-Out kalibriert. Corning™ Pyrex™ Serologische Einweg-Glaspipetten (einzeln verpackt) erleichtern und beschleunigen durch ihre langen, schlanken, konischen Spitzen das Pipettieren.
Marke: Corning™ 7077-2N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.73700kg
Beschreibung
- Steril, mit Stopfen
- Negative Graduierung
- Feuerpolierte Spitzen gewährleisten Gratfreiheit und gleichmäßige Durchflussraten
- Einfach zu öffnende Steri-View™-Verpackungen (eine Seite Papier, eine Seite Kunststoff) mit direkt auf dem Papier aufgedruckten farbcodierten Größenangaben erleichtern die Größenbestimmung
- Die Farbcodierung entspricht den ISO-Normen
Bestellinformation
Einzeln in leicht zu öffnenden Steri-View™ Verpackungen oder als Multipacks in Kunststoffbeuteln verpackt.
Spezifikation
ASTM E714 | |
Ja | |
0.2 ml | |
0,06 oz. | |
2 ml | |
Ja |
Glas | |
0.01 ml | |
Rund | |
Grün | |
Serologische Pipette |