Learn More
PYREX™ PYREX™ Randlose Einweg-Rundboden-Glasröhrchen
Hergestellt aus Borosilikatglas, um Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen auf ein Minimum zu reduzieren. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
Marke:  PYREX™ 99445-10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.24000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13023073
  • 11.64 € / 250 Stück
Verfügbar ab
16-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Verpackung in leicht zu öffnenden und anwenderfreundlichen Großpackungen
  • Unbehandelt
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Keine
Nein
4 ml
75 mm
Rund
Für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Großpackung
Culture Tube
10 mm
Borosilikatglas
Non-sterile