Learn More
Sterilin™ Kulturröhrchen mit rundem Boden, Borosilikatglas, randlos
Hergestellt aus Borosilikatglas, um Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen auf ein Minimum zu reduzieren. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
Marke:  Thermo Scientific Sterilin 99445-12
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.10000kg
Artikelnummer. 11369243
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas gewährleistet geringstmögliche Veränderungen von pH-Werten und Verunreinigungen. Randlose Corning™ PYREX™ Einweg-Rundboden-Glasröhrchen sind sowohl für Gewebekulturen als auch für allgemeine Vorgänge in der Bakteriologie vorgesehen.
  • Verpackung in leicht zu öffnenden und anwenderfreundlichen Großpackungen
  • Unbehandelt
Spezifikation
Spezifikation
Kulturröhrchen
6 ml
Borosilikatglas
Für Arbeiten mit Gewebekulturen und allgemeine bakteriologische Anwendungen
Großpackung
Unsteril
12 mm
75 mm
Ja
Keine
Nein
Nein