missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Messkolben der Klasse A mit Standard-Glasstopfen

Artikelnummer. 17622995
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
4000 ml
Verschlussgröße:
8
38
Bodenform:
Flach
Rund
Toleranz:
±0.03 ml
±1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Bodenform Toleranz unitSize
17622995 4000 ml 38 Flach ±1 ml 1 Stück
15728689 1 ml 8 Rund ±0.03 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17622995 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 56404L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Maschinengeblasener Körper

  • Hohe thermische und chemische Beständigkeit
  • Scharfe, klare Teilstrichlinien
  • Kalibriert “auf Volumenaufnahme” innerhalb der Klasse-A-Toleranzen
  • Größen von 1 bis 10 ml für die Mikrochemie
  • Die Größen 1 und 2 ml sind reagenzglasförmig.
  • Die Größen von 3000 bis 6000 ml haben Standard Taper (Standardkegel)-förmige Pennyhead-Stopfen.
  • Die Größen von 1 bis 2000 ml haben Corning™ Zylinderkopfstopfen mit flachen Spitzen, um den Stopfen umgekehrt auf den Tisch zu stellen und so die Verschmutzung der Stopfen zu reduzieren

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Verschlussmaterial Glas
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 8.07 in.
Kapazität (metrisch) 4000 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 18,9 in.
Höhe (metrisch) 48 cm
Flaschenhalstyp Lang
Anzahl pro Karton 1 Stück
Anzahl pro Packung 1/Pk.
Toleranz ±1 ml
Graduated Ja
Klasse A
Bodenform Flach
Verschlusstyp Pennyhead-Stopfen
Außendurchmesser (metrisch) 20,5 cm
Verschlussgröße 38
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.