Learn More
Pyrex™ Gasverteilungsrohr
Verteilung von Gas in Flüssigkeiten zur Bildung der optimalen Bläschengröße.  PyrexTM Gasverteilungsröhrchen sind in verschiedenen Porengrößen lieferbar.
Marke:  Pyrex 3830/04M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06300kg
Artikelnummer. 12537866
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal zur Dispersion von Gas in Flüssigkeiten
  • Borosilikatglasröhrchen mit gesinterter Hülse
  • Auswahl an Hülsenporositäten für eine optimale Gasblasengröße