Learn More
Pyrex™ Gooch-Tiegel aus Borosilikatglas mit integriertem Frittenboden aus Glas
Ideal zum Trocknen von Präzipitaten bis zu konstanter Masse bei 110 °C. Pyrex™ Gooch Crucible enthält eine integrierte Sinterscheibe.
Marke: Pyrex 3680/06M
148.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.39000kg
Beschreibung
Ideal zum Trocknen von Ausfällungen bis zu konstanter Masse bei 110 °C. Der Pyrex™ Gooch-Tiegel enthält eine integrierte Sinterscheibe.
- Ideal für die Trocknung von Fällungsprodukten zu konstanter Masse bei 110 °C
- Geeignet für Entzündungsarbeiten bis 450 °C
- Mit integrierter Scheibe aus gesintertem Glas
- Hergestellt aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas
Spezifikation
Integralscheibe aus gesintertem Glas | |
Pyrex Borosilikatglas | |
450 °C | |
65mm | |
3 |
40 mm | |
Ideal zum Trocknen von Niederschlägen einer konstanten Masse bei 110 °C und Entzündungsarbeiten bei bis zu 450 °C | |
60mL | |
Gooch-Tiegel |