Learn More
Pyrex™ Gooch-Tiegel aus Borosilikatglas mit integriertem Frittenboden aus Glas
Ideal zum Trocknen von Präzipitaten bis zu konstanter Masse bei 110 °C. Pyrex™ Gooch Crucible enthält eine integrierte Sinterscheibe.
Marke:  Pyrex 3660/06M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24628kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11961548
  • 129.00 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal zum Trocknen von Ausfällungen bis zu konstanter Masse bei 110 °C. Der Pyrex™ Gooch-Tiegel enthält eine integrierte Sinterscheibe.
  • Ideal für die Trocknung von Fällungsprodukten zu konstanter Masse bei 110 °C
  • Geeignet für Entzündungsarbeiten bis 450 °C
  • Mit integrierter Scheibe aus gesintertem Glas
  • Hergestellt aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
Integralscheibe aus gesintertem Glas
Pyrex Borosilikatglas
450 °°C
53mm
3
30 mm
Ideal zum Trocknen von Niederschlägen einer konstanten Masse bei 110 °C und Entzündungsarbeiten bei bis zu 450 °C
30mL
Gooch-Tiegel