missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Gooch-Tiegel aus Borosilikatglas mit integriertem Frittenboden aus Glas

Ideal for drying precipitates to constant mass at 110°C. Pyrex™ Gooch Crucible includes an integral sintered disc.

Marke:  Pyrex 3680/06M

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.62040kg

Artikelnummer. 11337984

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Beschreibung

Beschreibung

  • Ideal for drying precipitates to constant mass at 110°C
  • Also suitable for ignition work up to 450°C (see safety notice)
  • With integral glass sintered disc
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote