Learn More
BURETTE RESERVOIR FLASKA 2000ML
Marke: MBL 3297/12
92.82 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.09000kg
Spezifikation
2000 mL | |
Automatische Bürette | |
Kalknatronglas | |
Reservoirflasche |