Learn More
Pyrex™ Labware Vorratsflasche aus Polyethylen
Artikelnummer. 11343544
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11343544 1000 ml 1 Stück
11333544 500 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343544 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 3299/06
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dieser praktischen Füll-Quetschflasche können Sie Flüssigkeiten in eine Sofnol-Bürette füllen. Der Pyrex™ Die Polyethylen-Reservoirflasche von Labware ist ein Ersatzteil für die Sofnol-Bürette der Klasse B mit automatischer Nullstellung, Klemmring und Klemme.
  • Polyethylen
  • Quetschflasche
  • Verwendung mit Sofnol Bürette
  • Zusammendrücken der Flasche zum Füllen der Bürette
  • Bei nachlassendem Druck fließt überschüssige Flüssigkeit zurück in die Flasche und die Bürette wird auf Null gestellt
  • Verwendung für Flüssigkeitstests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Sofnol Bürette
Material Polyethylen
Typ Reservoirflasche