Learn More
Corning™ Erlenmeyerkolben für geschlossene Systeme
Mit vormontierten Transferkappen
Marke: Corning™ 431510
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.31000kg
Beschreibung
Vollständig geschlossene Systemlösungen werden mit einer Aseptik-Transferkappe angeboten, die auf einem Polycarbonat-Erlenmeyerkolben vormontiert ist. Ein vormontiertes Gefäß bietet eine vollständige aseptische Lösung und ist für die 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l und 5 l Kolben verfügbar.
Die vormontierten Transferkappen verfügen über zwei Anschlüsse: Ein Anschluss endet in einem 0,2 μm-Filter, der andere verfügt über chemisch beständige, heißsiegelfähige, flexible Schläuche, die in einem männlichen Luer-Lock- oder einen männlichem Quick Connect-Anschluss aus Polycarbonat enden Das Das Steigrohr reicht bis zum Kolbenboden für eine einfache aseptische Übertragung bei Ihrem Liquid-Handling-Verfahren.
- Größen reichen von 125 bis 1.000 ml
- MLL- oder MPC-Schlauchanschluss-Typen
- Einzeln verpackt
- Doppelt verpackt
- Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10-6
Spezifikation
33,8 oz. | |
Polypropylen | |
1/4 in. | |
1 l | |
Für GMP-Anwendungen | |
0,125 in. I.D., Eintauchrohr, 0,2μm Entlüftung, Luer Lock Stecker | |
4/Karton | |
Ja | |
Steril |
Orange | |
2 Anschlüsse; Oberteil: Schraubgewinde | |
4,3 cm | |
Polycarbonat | |
50 ml | |
Weithals | |
1/Packung | |
Breit | |
Flach |
Ausschlussklausel:Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.