missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrex™ Ausgießringe aus PP (Polypropylen)

Catalog Number p-8002612
18.72 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
32 mm
45 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gewährleistet tropfenfreies Ausgießen. Der Pyrex™ Ausgießring aus Polypropylen wird in Flaschenhälse der entsprechenden Größe eingesetzt.

Gewährleistet tropfenfreies Ausgießen.Setzen Sie den Pyrex™ Polypropylen-Ausgussring in den Flaschenhals der entsprechenden Größe ein.

  • Für den Gebrauch mit: Labormedienflaschen, Reihe 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 und 1524
  • Farbe: durchsichtig
  • Autoklav: bis zu 140 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Medienlaborflaschen, Serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 und 1524
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Menge 10/Packung
Gewindegröße (metrisch) 32 mm
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'