Learn More
Quickfit™ Büchner-Saugflasche
Für den Einsatz mit Pyrex Absperrhähnen
Marke:  Pyrex SST102K
78.76 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13463070
  • 82.90 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständig austauschbar
  • Lieferung komplett mit Gewindehalterung aus Kunststoff
  • Selbstschmierend, daher kein Fett für den Absperrhahn erforderlich
  • Das Konusverhältnis von 1:10 kombiniert gute Leistung mit einfacher Bedienung
Spezifikation
Spezifikation
Absperrhahn mit gerader Bohrung
Bohrung des Kükens: 1.5 mm
Pyrex™ Absperrhahn
1,5 mm
PTFE