Learn More
Pyrex™ Ersatzeinsätze mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 12525007
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
5 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße unitSize
12525007 18 mm -
10309984 13 mm 20 Stück
10534155 15 mm 20 Stück
10480465 20 mm 20 Stück
10788015 22 mm 20 Stück
11308044 22 mm 1 Stück
10034314 25 mm 20 Stück
12259319 - 20 Stück
10213340 42 mm 10 Stück
11393484 60 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12525007 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 4513/18M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Schwarz SVL™ PBT-Schraubkappen
  • Chemische Beständigkeit durch die Dichtungsscheibe mit PTFE-Oberfläche
  • Autoklavierbar bis 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussgröße 18 mm
Enthält Dichtungsscheibe mit PTFE-Oberfläche
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Schraubkappen-Einsatz
Beschreibung Ersatzeinsatz
Material PTFE
Menge 20/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Schraubverschluss