Learn More
Pyrex™ Test Tube Heavy Wall Without Rim Borosilicate Glass BS3218 18mm x 150mm
Artikelnummer. 10619560
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
18 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10619560
Marke: Pyrex 1626/16M
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
• Conforms to ISO 4142
• Rimless test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength
• Robust construction reduces possibility of breakages:
- Lower replacement costs
- Improved user safety
• Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass for high resistance to thermal shock and chemical attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4142
Kapazität (metrisch) 24 mL
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Menge 100 Pack
Eingefasst No
Durchmesser (metrisch) 18 mm