Learn More
Pyridaben-d13, TRC
Artikelnummer. 30414542
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414542 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30414542 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9912621MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridaben D13 (tert-butylphenyl D13)
CAS 2468638-05-1
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C19 D13 H12 Cl N2 O S
Menge 1 mg
Synonym Pyridaben D13 (tert-butylphenyl D13)
InChI-Formel InChI=1S/C19H25ClN2OS/c1-18(2,3)14-9-7-13(8-10-14)12-24-15-11-21-22(19(4,5)6)17(23)16(15)20/h7-11H,12H2,1-6H3/i1D3,2D3,3D3,7D,8D,9D,10D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1CSC2=C(Cl)C(=O)N(N=C2)C(C)(C)C)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name 2-tert-Butyl-4-chlor-5-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]phenyl]methylsulfanyl]pyridazin-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 378.013
Formelmasse 377.219
Reinheit (%) >95