Learn More
Pyridazin ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10356730 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10356730 5 g Glasflasche 5 Gramm
10503111 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10356730 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131760050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 289-80-5 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 289-80-5
Summenformel C4H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 80.09
MDL-Nummer MFCD00006463
InChI-Schlüssel PBMFSQRYOILNGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthodiazine, 1,2-diazine, o-diazine, 1,2-diazabenzene, pyridazin, 1,2-diazin, oizine, pyridazine, pubchem17789, acmc-209h5x
PubChem CID 9259
ChEBI CHEBI:30954
IUPAC-Name Pyridazin
SMILES C1=CC=NN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridazine
Namenshinweis 98+%
Schmelzpunkt -8°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.1030g/mL
Siedepunkt 208°C
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5225 to 1.5245
Menge 5 g
Beilstein 23,89
Merck Index 15,808
Relative Dichte 1.103
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.,miscible with benzene and dmf,freely soluble in methanol,ethanol and ether,practically insoluble in petroleum ether
Formelmasse 80.09
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit