Learn More
Pyridazin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25 Gramm
5 Gramm
Description
Pyrrolo[1,2-b]pyridazine 1 is a N-bridgehead aromatic heterocycle containing two nitrogen atoms, is obtained by the condensation of pyridazine and pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrrol[1,2-b]pyridazin1 ist ein aromatischer heterozyklischer N-Brückenkopf , der zwei Stickstoffatome enthält und durch Kondensation von Pyridazin und Pyrrole gewonnen wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Benzol, DMF. Löslich in Alkohol, Äther
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Luftempfindlich.
Pyrrol[1,2-b]pyridazin1 ist ein aromatischer heterozyklischer N-Brückenkopf , der zwei Stickstoffatome enthält und durch Kondensation von Pyridazin und Pyrrole gewonnen wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Benzol, DMF. Löslich in Alkohol, Äther
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Luftempfindlich.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Pyridazine |
| Schmelzpunkt | -8°C |
| Dichte | 1.105 |
| Siedepunkt | 87°C (14 mmHg) |
| Flammpunkt | 85°C (185°F) |
| Geruch | Unpleasant |
| Brechungsindex | 1.524 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 103906 |
| Merck Index | 14,7969 |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu