Learn More
Pyridazin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450813
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450813 25 g 25 Gramm
11440813 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450813 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13266.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 289-80-5 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Pyrrolo[1,2-b]pyridazine 1 is a N-bridgehead aromatic heterocycle containing two nitrogen atoms, is obtained by the condensation of pyridazine and pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrrol[1,2-b]pyridazin1 ist ein aromatischer heterozyklischer N-Brückenkopf , der zwei Stickstoffatome enthält und durch Kondensation von Pyridazin und Pyrrole gewonnen wird.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Benzol, DMF. Löslich in Alkohol, Äther
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 289-80-5
Summenformel C4H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 80.09
MDL-Nummer MFCD00006463
InChI-Schlüssel PBMFSQRYOILNGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthodiazine, 1,2-diazine, o-diazine, 1,2-diazabenzene, pyridazin, 1,2-diazin, oizine, pyridazine, pubchem17789, acmc-209h5x
PubChem CID 9259
ChEBI CHEBI:30954
IUPAC-Name Pyridazin
SMILES C1=CC=NN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridazine
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 1.105
Siedepunkt 87°C (14 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.524
Menge 25 g
Beilstein 103906
Merck Index 14,7969
Löslichkeitsinformationen Miscible with water, benzene, DMF; Soluble in alcohol, ether
Formelmasse 80.09
Reinheit (%) ≥98%