Learn More
Pyridin-2,3-dicarbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081434
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
89-00-9
C7H5NO4
167.12
MFCD00006295
GJAWHXHKYYXBSV-UHFFFAOYSA-N
quinolinic acid, 2,3-pyridinedicarboxylic acid, quinolinate, pyridine-2,3-dicarboxylate, unii-f6f0hk1urn, 2,3-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-2,3-carboxylate, f6f0hk1urn, pyridin-2,3-dicarbonsaeure, 2,3-pyridinedicarboxylate
1066
CHEBI:16675
Pyridin-2,3-Dicarbonsäure
C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
89-00-9
C7H5NO4
167.12
MFCD00006295
GJAWHXHKYYXBSV-UHFFFAOYSA-N
quinolinic acid, 2,3-pyridinedicarboxylic acid, quinolinate, pyridine-2,3-dicarboxylate, unii-f6f0hk1urn, 2,3-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-2,3-carboxylate, f6f0hk1urn, pyridin-2,3-dicarbonsaeure, 2,3-pyridinedicarboxylate
1066
CHEBI:16675
Pyridin-2,3-Dicarbonsäure
C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)C(=O)O
Quinolinic acid is an endogenous NMDA agonist. Quinolinic acid is a metabolite of tryptophan that acts as a putative NMDA receptor agonist. Quinolinic acid is an “excitotoxic” metabolite and an agonist of N-methyl-D-aspartate receptors. properties of KYNA raise the possibility of a functional link between KYNA and QUIN in the brain which may be of relevance for an understanding of human neurodegenerative disorders. Quinolinic acid is a potent endogenous excitant at amino acid receptors in CNS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chinolinsäure ist ein endogener NMDA-Agonist. Chinolinsäure ist ein Metabolit von Tryptophan, das als mutmaßlicher NMDA-Rezeptoragonist wirkt. Chinolinsäure ist ein „excitotoxischer“ Metabolit und ein Agonist von N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptoren. Die Eigenschaften von KYNA erhöhen die Möglichkeit einer funktionellen Verbindung zwischen KYNA und QUIN im Gehirn, was für das Verständnis neurodegenerativer Erkrankungen beim Menschen von Bedeutung sein kann. Chinolinsäure ist ein potenter endogener Anreger von Aminosäurerezeptoren im ZNS.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Alkalien, verdünnter wässriger Basis, DMSO und Alkohol (leicht).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼188°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 137110
Merck Index 14,8073
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),alkalies,dilute aqueous base,DMSO,and alcohol (slightly).
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 99%